Transportlådor för flaskor
Transportlådor för flaskor, Röd, Upp till sex flaskor, 95 mm
Katalog # KART395
Leverantör: KARTELL
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
PP, coloured.
- Ergonomic design of the handle
- Can be easily stacked
- Very good chemical and temperature resistance
Designed to carry 6 and 4 bottles, with maximum diameter up to 90 mm and 110 mm respectively.
Specifikationer
- För:Upp till sex flaskor
- Färg:Röd
- Beskrivning:Transportlådor för flaskor
- Behållare, max Ø:95 mm