Flasks, pear shaped
10 ml, 14/23 NS, 85 mm, 23 mm
Katalog # 212-0594
Leverantör: SciLabware
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
PYREX®, borosilicate glass, clear.
- Hög kemikalieresistens
- Hög temperaturtålighet
- Hög resistens mot temperaturförändringar
Ideal for semi-micro distillations. With standard ground joint sleeve and white labelling field.
Specifikationer
- Ø utv.:23 mm
- NS-hylsa:14/23 NS
- Kapacitet:10 ml
- Höjd:85 mm