Orders LinkContactUsLinkComponent
Caps for tubes
Caps for tubes
Cap for 15 mm tubes, Ofärgad
Katalog # DELT307202
Leverantör:   DELTALAB
Caps for tubes
Katalog # DELT307202
Leverantör:  DELTALAB
Caps for tubes
Cap for 15 mm tubes, Ofärgad
Price
1 675,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 2.500 Items
Produktdetaljer och dokument
Polyethylene caps for all types of polypropylene and polystyrene tubes.
Specifikationer
  • Färg:
    Ofärgad
  • Beskrivning:
    Cap for 15 mm tubes
  • Seq:
    12