Orders LinkContactUsLinkComponent
Stativfot
Stativfot
Stativfot, trefot, 1,7 kg, 185 mm
Katalog # 241-0341
Leverantör:   USBECK Laborgeräte
Stativfot
Katalog # 241-0341
Leverantör:  USBECK Laborgeräte
Stativfot
Stativfot
Stativfot, trefot, 1,7 kg, 185 mm
Price
685,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stål, pulverlackerat.
  • Med M 10-gängat hål
  • Exkl. stav
  • Halksäkra gummifötter för stabilt bordsfäste
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Stativfot, trefot
  • Längd:
    185 mm
  • Vikt:
    1,7 kg