Orders LinkContactUsLinkComponent
Stativplatta
Stativplatta
315×200 mm, 4,0 kg
Katalog # 241-0348
Leverantör:   USBECK Laborgeräte
Stativplatta
Katalog # 241-0348
Leverantör:  USBECK Laborgeräte
Stativplatta
Stativplatta
315×200 mm, 4,0 kg
Price
895,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel. Firm, non slip stand for a wide variety of uses. With an M10 threaded hole on face side and adjustable feet for uneven surfaces.
  • Gummifötter för stabilt bordsfäste
  • Jämn yta för enkel, snabb rengöring
  • Robust
DIN 12892/55
Certifications: DIN 12892/55
Documents
Specifikationer
  • L×B:
    315×200 mm
  • Seq:
    07
  • Vikt:
    4,0 kg