Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Okular
VWR®, Okular
Okular med 10 mm mikrometer, 10× (18 mm)
Katalog # 630-0815
Leverantör:   VWR Collection
VWR®, Okular
Katalog # 630-0815
Leverantör:  VWR Collection
VWR®, Okular
VWR®, Okular
Okular med 10 mm mikrometer, 10× (18 mm)
Price
595,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Specifikationer
  • Förstoring:
    10× (18 mm)
  • Beskrivning:
    Okular med 10 mm mikrometer
  • Seq:
    10