Orders LinkContactUsLinkComponent
Automatic burettes, Dr Schilling pattern, Schellbach stripe
Automatic burettes, Dr Schilling pattern, Schellbach stripe
50 ml, 0,1 ml, 0,100 ± ml
Katalog # HECH40820050
Automatic burettes, Dr Schilling pattern, Schellbach stripe
Katalog # HECH40820050
Automatic burettes, Dr Schilling pattern, Schellbach stripe
Automatic burettes, Dr Schilling pattern, Schellbach stripe
50 ml, 0,1 ml, 0,100 ± ml
Price
1 150,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
AR-GLAS®, class B.
  • Burettes are calibrated to deliver (marked 'Ex')
  • Schellbach stripe and fused graduation, faceted outlet tip
  • Improved special pinch cock with titration screw for precise regulation
Precisely calibrated, tolerance 1,5 times the official tolerance of class AS
Specifikationer
  • Kapacitet:
    50 ml
  • Indelning:
    0,1 ml
  • Tolerans:
    0,100 ± ml
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Indelning
    Tillgänglighet
    Price
  • Reservbyrett, AR®/sodaglas
    Reservbyrett, AR®/sodaglas
    HECH40821005
    5 ml
    0,05 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 585,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Indelning
    Tillgänglighet
    Price
  • Reservställ av plast, storlek 1, för 500 ml Schilling-flaskor
    Reservställ av plast, storlek 1, för 500 ml Schilling-flaskor
    HECH40823001
    -
    -
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 70,00 kr