Process pH combination electrodes
Kombinations-pH-elektrod, med sfäriskt membran, S 9180, 2 - 14, +10...+135 °C, Glas, KCl 3 mol/l, Slipad fattning, 12×120 mm, Skruvkabelanslutning
Katalog # SCOI285112406
Leverantör: SI ANALYTICS
Gå till:
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
- Anslutning:Skruvkabelanslutning
- Ø×L:12×120 mm
- Typ:S 9180
- Beskrivning:Kombinations-pH-elektrod, med sfäriskt membran
- Material:Glas
- Seq:17
- Diafragma:Slipad fattning
- Elektrolyt:KCl 3 mol/l
- Temp:+10...+135 °C
- pH:2 - 14