Screw thread vials
5,00 ml, Flat bottom, 18×50 mm, Glas, Klar, Nej, Screw, 15-425
: DELTALAB
- Med lock:Nej
- Lock storlek:15-425
- Diam×H:18×50 mm
- Kapacitet:5,00 ml
- Färg:Klar
- Material:Glas
- Seq:01
- Typ av lock:Screw
- Botten:Flat bottom