Orders LinkContactUsLinkComponent
Frökontrollpapper, Munktell
39/N, 580×580 mm
  512-6221
 :   Ahlstrom
Frökontrollpapper, Munktell
  512-6221
 :  Ahlstrom
Frökontrollpapper, Munktell
Frökontrollpapper, Munktell
39/N, 580×580 mm
2 675,00 kr
1 * 100 Items
Frökontrollpapper används av testinstitut och andra som testar fröers groddningskapacitet och utför hälsotester t.ex. Jacobsen (Copenhagen tank-systemet) på papper samt osmotiska tester.
  • Kvalitet:
    39/N
  • Seq:
    05
  • Storlek:
    580×580 mm
  • Filtreringshastighet:
    40 s (Herzberg)
  • Cat. No.:
    512-6221
  • Klass:
    39/N
  • Vikt:
    180 g/m²
  • Partikelretention:
    >20 µm
  • Kapillär stigning:
    -
  • Askinnehåll:
    -