Orders LinkContactUsLinkComponent
Petriskålar
Petriskålar
Petriskål, med lock, 90 mm, 20 mm, Icke sterilt
Catalog # BOCH8637
Supplier:   BOCHEM
Petriskålar
Catalog # BOCH8637
Supplier:  BOCHEM
Petriskålar
Petriskålar
Petriskål, med lock, 90 mm, 20 mm, Icke sterilt
Price
250,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifications
  • Ø:
    90 mm
  • Sterilitet:
    Icke sterilt
  • Beskrivning:
    Petriskål, med lock
  • Höjd:
    20 mm