Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives
EC-planakromatisk Neofluar, M27, num. apertur på 1,3, arb.avst på 0,20 mm, 100×
  ZEIS4204909900000
 :   ZEISS
Objectives
  ZEIS4204909900000
 :  ZEISS
Objectives
Objectives
EC-planakromatisk Neofluar, M27, num. apertur på 1,3, arb.avst på 0,20 mm, 100×
41 400,00 kr
1 * 1 Items
  • Förstoring:
    100×
  • Beskrivning:
    EC-planakromatisk Neofluar, M27, num. apertur på 1,3, arb.avst på 0,20 mm
  • Seq:
    23