Absorptionsmedel
P190 rullar, 72 l/rulle
Katalog # 121-1010
Leverantör: 3M
Gå till:
Product Details & Documents
These absorption kits can be deployed wherever hazardous liquids are in use and can be used to contain and clean up a spill without delay.
- P110: för mindre spill, eller en sista upprensning av större spill, ark med 280×350 mm, kapacitet 0,25 l/ark
- P130: rulle för stora områden, kan kapas till rätt storlek, 330 mm×3 m, kapacitet 50 l/rulle
- P190: universalrulle, 330 mm × 3 m, kapacitet 72 l/rulle
- P200: minirulle, 75 mm×2 m, kapacitet 3,75 l/minirulle
- P300: kuddar 108×380 mm, kapacitet 2 l/kudde
- P-F2001: minirulle, kuddar, ark/rulle 12,5×1520 cm, absorption 119 l/pack
Documents
Specifikationer
- Beskrivning:P190 rullar
- Seq:05
- Absorptionsförmåga:72 l/rulle