Orders LinkContactUsLinkComponent
Density hydrometers, M100
Density hydrometer without thermometer, M100, 1,500 - 1,600 g/cm³, 0,0002 g/cm³, 250 mm
Katalog # AMARH809618/WC
Leverantör:   Amarell
Density hydrometers, M100
Katalog # AMARH809618/WC
Leverantör:  Amarell
Density hydrometers, M100
Density hydrometers, M100
Density hydrometer without thermometer, M100, 1,500 - 1,600 g/cm³, 0,0002 g/cm³, 250 mm
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Hydrometers designed with paper scale, colour code, type designation and weighted body.
  • Round capillary
  • Accuracy of ±1 °C
  • Thermometer in the hydrometer
Suitable for government verification with (or without) mercury thermometer.
 : DIN 12791
 : In a transparent plastic case.
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Density hydrometer without thermometer
  • Längd:
    250 mm
  • Seq:
    37
  • Indelning:
    0,0002 g/cm³
  • Modell:
    M100
  • Mätområde:
    1,500 - 1,600 g/cm³