Orders LinkContactUsLinkComponent
Trefot
Trefot
120×250 mm
Katalog # 451-0160
Leverantör:   USBECK Laborgeräte
Trefot
Katalog # 451-0160
Leverantör:  USBECK Laborgeräte
Trefot
Trefot
120×250 mm
Price
595,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Tripod stands made of stainless steel or zinc plated steel.
Please note: Zinc plating of tripod stands serves as temporary corrosion protection. May peel off after direct contact with open burner flame.
Specifikationer
  • Innerdiam.×H:
    120×250 mm
  • Seq:
    03