Orders LinkContactUsLinkComponent
Automatic burettes, Sofnol
Automatic burettes, Sofnol
20 ml, 0,1 ml, 0,01 ± ml
Katalog # 612-2906
Leverantör:   SciLabware
Automatic burettes, Sofnol
Katalog # 612-2906
Leverantör:  SciLabware
Automatic burettes, Sofnol
Automatic burettes, Sofnol
20 ml, 0,1 ml, 0,01 ± ml
Price
6 525,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 5 Items
Produktdetaljer och dokument
Borosilicate glass.
  • Rotaflo® PTFE stopcock for grease-free performance and fine drop-wise control
  • Graduations in white enamel
  • Automatic zeroing and easy filling
 : Burettes and bottles must be ordered separately.
Specifikationer
  • Kapacitet:
    20 ml
  • Indelning:
    0,1 ml
  • Tolerans:
    0,01 ± ml
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Extra flaskbehållare, 1 000 ml, ØxH: 95x195 mm
    Extra flaskbehållare, 1 000 ml, ØxH: 95x195 mm
    612-2909
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 300,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Extra flaskbehållare, 500 ml, ØxH: 75x160 mm
    Extra flaskbehållare, 500 ml, ØxH: 75x160 mm
    612-2908
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 190,00 kr