Orders LinkContactUsLinkComponent
Reference electrodes
Referenselektrod, Ag/AgCl-referenssystem, B 1491 HD, +5...+135 °C, Glas, KCI 3 mol/l, Keramiskt, 12×170 mm, Skruvkabelanslutning
Katalog # SCOI285111504
Leverantör:   SI ANALYTICS
Reference electrodes
Katalog # SCOI285111504
Leverantör:  SI ANALYTICS
Reference electrodes
Reference electrodes
Referenselektrod, Ag/AgCl-referenssystem, B 1491 HD, +5...+135 °C, Glas, KCI 3 mol/l, Keramiskt, 12×170 mm, Skruvkabelanslutning
Price
3 525,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These reference electrodes are available with low maintenance plug heads or with fixed cables and free end.
Specifikationer
  • Anslutning:
    Skruvkabelanslutning
  • Ø×L:
    12×170 mm
  • Typ:
    B 1491 HD
  • Beskrivning:
    Referenselektrod, Ag/AgCl-referenssystem
  • Material:
    Glas
  • Diafragma:
    Keramiskt
  • Elektrolyt:
    KCI 3 mol/l
  • Temp:
    +5...+135 °C