Accessories
Flexibelt utloppsrör, PTFE, spole, 800 mm, med handtag (25 ml)
Katalog # 613-1652
Leverantör:   Brand
Accessories
Katalog # 613-1652
Leverantör:  Brand
Accessories
Accessories
Flexibelt utloppsrör, PTFE, spole, 800 mm, med handtag (25 ml)
Price
1 300,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Flexibelt utloppsrör, PTFE, spole, 800 mm, med handtag (25 ml)
  • Seq:
    18