Accessories
Flexibelt utloppsrör, PTFE, spole, 800 mm, med handtag (25 ml)
Katalog # 613-1652
Leverantör: Brand
Gå till:
Product Details & Documents
Documents
Brand seripettor® and seripettor® pro
Product Literature
Specifikationer
- Beskrivning:Flexibelt utloppsrör, PTFE, spole, 800 mm, med handtag (25 ml)
- Seq:18