VWR®, Objektglas
Objektglas med trubbiga kanter och klar ände, Genomskinlig, Flytglas, 1,0 mm, 76×26 mm
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
- Klart vitt glas
- Med skurna eller slipade kanter finns i klart eller frostat glas
W×D×H: 76×26×1 mm
Documents
Specifications
- Färg:Genomskinlig
- Beskrivning:Objektglas med trubbiga kanter och klar ände
- L×B:76×26 mm
- Material:Flytglas
- Seq:03
- Tjocklek:1,0 mm