VWR®, Objektglas
Objektglas med skurna kanter och klar ände, Genomskinlig, Flytglas, 1,0 mm, 76×26 mm
Leverantör: VWR Collection
Gå till:
Product Details & Documents
- Klart vitt glas
- Med skurna eller slipade kanter finns i klart eller frostat glas
W×D×H: 76×26×1 mm
Documents
CoC VWR Microscope Slides, Clear and White Glass.pdf
Försäkran om överensstämmelse
COC_VWRI631-1550_021823 coc_VWRI631-1550_030825 COC_VWRI631-1550_032822 CoC_VWRI631-1550_050821 CoC_VWRI631-1550_051815
More
VWR® for Microscopy
Produktlitteratur
Specifikationer
- Färg:Genomskinlig
- Beskrivning:Objektglas med skurna kanter och klar ände
- L×B:76×26 mm
- Material:Flytglas
- Seq:01
- Tjocklek:1,0 mm