Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumhydroxid 98%, pellets
Natriumhydroxid 98%, pellets
Glass bottle for solids, 500 g
Katalog # A16037.36
Frätande
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Natriumhydroxid 98%, pellets
Katalog # A16037.36
CAS-nummer:  1310-73-2
Natriumhydroxid 98%, pellets
Natriumhydroxid 98%, pellets
Glass bottle for solids, 500 g
CAS-nummer:  1310-73-2
Price
745,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 500 g
Produktdetaljer och dokument
Purity: 98% CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: NaOH Formula Weight: 40.00 Odour: Odourless pH: 14 Melting Point: 318° Boiling Point: 1390° Merck Reference: 14,8627 UN No.: 1823 MDL No.: MFCD00003548
Synonymer:  Natronlut, Kaustik soda
  • CAS-nummer:1310-73-2
  • Formel:NaOH
  • MDL-nummer:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Merck Index:14,8627
  • Kokande Pt:1390 °C
  • Smält Pt:318 °C
  • Densitet:2,13
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:215-185-5
  • FN:1823
  • ADR:8,II
  • REACH:01-2119457892-27
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    500 g
Specifikationer