Orders LinkContactUsLinkComponent
Demeter pipettes
Demeter pipettes
1,1 ml, 1/1,1 ml, ±0,05/0,005 ml, 250 mm
Katalog # HECH42574001
Demeter pipettes
Katalog # HECH42574001
Demeter pipettes
Demeter pipettes
1,1 ml, 1/1,1 ml, ±0,05/0,005 ml, 250 mm
Price
130,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Diluting pipettes, soda glass, with ring marks.
  • Fused amber graduation 'ASSISTENT-PERMANENT'
  • Calibrated for blowing out up to 1 ml
  • Other marks are calibrated to delivery ('EX')
Certifications: DIN 12838, DIN 12839
Specifikationer
  • Kapacitet:
    1,1 ml
  • Längd:
    250 mm
  • Indelning:
    1/1,1 ml
  • Tolerans:
    ±0,05/0,005 ml