Process pH combination electrodes
Kombinations-pH-elektrod, med välvt membran, H 8381 HD, 2 - 13, 0...+100 °C, Glas, Referid®, KPG ringformig öppning, 12×320 mm, Skruvkabelanslutning
Katalog # SCOI285111023
Leverantör: SI ANALYTICS
Gå till:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Anslutning:Skruvkabelanslutning
- Ø×L:12×320 mm
- Typ:H 8381 HD
- Beskrivning:Kombinations-pH-elektrod, med välvt membran
- Material:Glas
- Seq:26
- Diafragma:KPG ringformig öppning
- Elektrolyt:Referid®
- Temp:0...+100 °C
- pH:2 - 13