Skyddsglasögon, Squale
Anti-UV, behandlad mot imbildning, repskyddad, Genomskinlig/svart, Klar PC
Katalog # 111-0387
Leverantör: Bollé Safety
Gå till:
Product Details & Documents
Cover glasses (OTG) give excellent protection for wearers of prescription eyewear. Supplied with adjustable cord.
- Justerbara skalmar
- Formgjuten lins, ögonbrynsskydd och sidoskydd
- Indirekt ventilation
Vikt: 43 g
: EN 166, EN 170
Specifikationer
- Typ:Anti-UV, behandlad mot imbildning, repskyddad
- Färg:Genomskinlig/svart
- Lins:Klar PC