Dubbelmuff
Med förnicklade mässingskruvar, Pressgjutgods, pulverlackad, 20,0 mm
Katalog # 241-7104
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Gå till:
Product Details & Documents
För stående montering.
- Snabb och enkel montering och demontering
- Robust och hållbar
- Många olika material finns, för ett stort antal applikationer
Specifikationer
- Beskrivning:Med förnicklade mässingskruvar
- Material:Pressgjutgods, pulverlackad
- Seq:4
- För stavdiameter:20,0 mm