Bottle brushes, with head bundle
Brush for 1 l bottle, with nylon fill material, Nylon, 140 mm, 80 mm, Stål, förzinkad, 550 mm
REIT63800203
The brush consists of galvanised rotary wires with head bundle.
- Borstmaterial:Nylon
- Borsthuvud Ø:80 mm
- Handle material:Stål, förzinkad
- Beskrivning:Brush for 1 l bottle, with nylon fill material
- Seq:07
- Total längd:550 mm
- Borsthuvudets längd:140 mm