Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
PH INDIKATORSTAEBCHEN PH 2 - 9 TRAN 1 * 25.000 Items
Katalog # 1.09459.0013
Leverantör:
Merck
Expandera bilden
PH INDIKATORSTAEBCHEN PH 2 - 9 TRAN 1 * 25.000 Items
Katalog # 1.09459.0013
Leverantör:
Merck