Conductivity electrodes
Mikroelektrod, dubbla platinaplattor, med inbyggd ATC (Pt1000), Micro, with temp. sensor, 1 cm⁻¹, 0...100 °C, Glas, 6×110 mm, BNC, 1 m kabel, 2 banankontakter för ATC, Micro volumes (min. 30 mm depth), test tubes
Katalog # CONSSK24T
Leverantör: CONSORT
Gå till:
Product Details & Documents
A range of conductivity electrodes for different applications.
- Available with or without integrated temperature sensor
- Shaft is made from glass or epoxy
Specifikationer
- Anslutning:BNC, 1 m kabel, 2 banankontakter för ATC
- Ø×L:6×110 mm
- För:Micro volumes (min. 30 mm depth), test tubes
- Typ:Micro, with temp. sensor
- Beskrivning:Mikroelektrod, dubbla platinaplattor, med inbyggd ATC (Pt1000)
- Material:Glas
- Seq:07
- Temp:0...100 °C
- Cellkonstant:1 cm⁻¹