Orders LinkContactUsLinkComponent
Face shields
Face shields
Med imskydd och UV-skydd (UV 380), Cellulose acetate, 195×540 mm
Katalog # UVEX9708.514
Leverantör:   UVEX
Face shields
Katalog # UVEX9708.514
Leverantör:  UVEX
Face shields
Face shields
Med imskydd och UV-skydd (UV 380), Cellulose acetate, 195×540 mm
Price
580,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Robust visor with integrated forehead cover, clear cellulose acetate lens and additional protective cap made from impact-resistant PS.
  • Twist ratchet enables simple and reliable adjustment to any head size
  • Flip-up mechanism allows the visor to be set in any position
  • Easy lens replacement
Certifications: EN 166
Documents
Specifikationer
  • Typ:
    Med imskydd och UV-skydd (UV 380)
  • L×B:
    195×540 mm
  • Material:
    Cellulose acetate
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Material
    Tillgänglighet
    Price
  • Replacement visor lens
    Replacement visor lens
    111-2543
    Cellulose acetate
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 165,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Material
    Tillgänglighet
    Price
  • Replacement visor lens, anti-fog
    Replacement visor lens, anti-fog
    111-8229
    Cellulose acetate
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 365,00 kr