Brushes for test tubes
12 mm, Wire, 175 mm
Katalog # MURRL340/02
Leverantör: MURRAY S
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Test tube brushes with bristles on wire handle.
Specifikationer
- Borsthuvud Ø:12 mm
- Handle material:Wire
- Total längd:175 mm