Orders LinkContactUsLinkComponent
Brushes for test tubes
Brushes for test tubes
16 mm, Wire, 220 mm
Katalog # MURRL340/01
Leverantör:   MURRAY S
Brushes for test tubes
Katalog # MURRL340/01
Leverantör:  MURRAY S
Brushes for test tubes
16 mm, Wire, 220 mm
Price
465,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 10 Items
Product Details & Documents
Test tube brushes with bristles on wire handle.
Specifikationer
  • Borsthuvud Ø:
    16 mm
  • Handle material:
    Wire
  • Total längd:
    220 mm