Orders LinkContactUsLinkComponent
Hoffmann clips
Hoffmann clips
25 mm
Katalog # MURRL141/03
Leverantör:   MURRAY S
Hoffmann clips
Katalog # MURRL141/03
Leverantör:  MURRAY S
Hoffmann clips
25 mm
Price
305,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Bunsen screw clip, nickel plated brass fitted with protection plate and hinged bottom bar.
  • Spanning width = Width of gate
Specifikationer
  • Spännvidd:
    25 mm
  • Seq:
    03