Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter candles
0, 9×20 mm
Katalog # LENZ07205020
Leverantör:   Lenz Laborglas
Filter candles
Katalog # LENZ07205020
Leverantör:  Lenz Laborglas
Filter candles
Filter candles
0, 9×20 mm
Price
615,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These cylindrical filter plugs without tube are made of borosilicate glass 3,3.
Specifikationer
  • Diam×H:
    9×20 mm
  • Porositet:
    0
  • Seq:
    01