Orders LinkContactUsLinkComponent
O-Ring seals for flat flanges
O-Ring seals for flat flanges
planflänsar DN 60
Katalog # 201-0151
Leverantör:   Lenz Laborglas
O-Ring seals for flat flanges
Katalog # 201-0151
Leverantör:  Lenz Laborglas
O-Ring seals for flat flanges
O-Ring seals for flat flanges
planflänsar DN 60
Price
200,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Silicone or Silicone PTFE-coated.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Seals for flat flanges LF 60-200.
Specifikationer
  • För:
    planflänsar DN 60
  • Seq:
    01