Buffer solutions
Buffer solution, 12,00, ±0,05, 25 °C, Plastic bottle, 5 L
Katalog # REGE512025
Leverantör: REAGECON
Gå till:
Product Details & Documents
Documents
Certificates
Sök efter LOT-nummerSpecifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:5 L
- Referenstemperatur:25 °C
- Beskrivning:Buffer solution
- pH noggrannhet:±0,05
- pH-värde:12,00