Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 7,00, ±0,01, 25 °C, Plastic bottle, 5 L
  REGE507025
 :   REAGECON
Buffer solutions
  REGE507025
 :  REAGECON
 :  
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 7,00, ±0,01, 25 °C, Plastic bottle, 5 L
 :  
1 800,00 kr
1 * 5 L
Documents
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    5 L
  • Referenstemperatur:
    25 °C
  • Beskrivning:
    Buffer solution
  • pH noggrannhet:
    ±0,01
  • pH-värde:
    7,00