Orders LinkContactUsLinkComponent
Urinprovsbehållare
Urinprovsbehållare
130 mm, 73 mm, 2500 ml, 250 mm
Katalog # KART482
Leverantör:   KARTELL
Urinprovsbehållare
Katalog # KART482
Leverantör:  KARTELL
Urinprovsbehållare
Urinprovsbehållare
130 mm, 73 mm, 2500 ml, 250 mm
Price
105,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
PE, with cap.
  • Graduated up to 2500 ml
  • Good chemical resistance
Supplied with cap for easy sampling.
Specifikationer
  • Ø:
    130 mm
  • Kapacitet:
    2500 ml
  • Höjd:
    250 mm
  • Hals, diam.:
    73 mm