Orders LinkContactUsLinkComponent
Urinprovsbehållare
2500 ml, 73 mm, 245×115×243 mm
  KART481
 :   KARTELL
Urinprovsbehållare
  KART481
 :  KARTELL
Urinprovsbehållare
Urinprovsbehållare
2500 ml, 73 mm, 245×115×243 mm
120,00 kr
1 * 1 Items
PE, with cap.
  • Graduated up to 2500 ml
  • Good chemical resistance
Supplied with cap for easy sampling.
  • Kapacitet:
    2500 ml
  • B×D×H:
    245×115×243 mm
  • Hals, diam.:
    73 mm