Pasteur pipettes
3 ml, 154 mm, 0,50 ml, +, Individuellt förpackade
Leverantör: KARTELL
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
PE, disposable, sterile or non sterile.
- Disposable PE pipettes with bulb and graduations
- The slender tip guarantees precision transfer of the sample
- Non sterile pipettes are available in multi-packs; sterile pipettes are individually wrapped
Varning: *Capillary
Specifikationer
- Förp.:Individuellt förpackade
- Steril:+
- Kapacitet:3 ml
- Längd:154 mm
- Gradering:0,50 ml