Screw top vials
Vials, 7,00 ml, 17×60 mm, Brun, Nej, 15-425
Katalog # SIAL27072-U
Leverantör: Merck
Gå till:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Med lock:Nej
- Lock storlek:15-425
- Diam×H:17×60 mm
- Kapacitet:7,00 ml
- Färg:Brun
- Beskrivning:Vials
- Seq:27