Screw top vials
Vials, 4,00 ml, 14×45 mm, Klar, Nej, 13-425
Katalog # SIAL27111
Leverantör: Merck
Gå till:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Med lock:Nej
- Lock storlek:13-425
- Diam×H:14×45 mm
- Kapacitet:4,00 ml
- Färg:Klar
- Beskrivning:Vials
- Seq:10