Orders LinkContactUsLinkComponent
Provrör
Provrör
15 ml, 100 mm, 18 mm, cylindriska, 15 mm
Katalog # KART1405
Leverantör:   KARTELL
Provrör
Katalog # KART1405
Leverantör:  KARTELL
Provrör
Provrör
15 ml, 100 mm, 18 mm, cylindriska, 15 mm
Price
780,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
PTFE, white.
  • Excellent chemical resistance
  • Very good mechanical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Suitable for foodstuff
Will withstand temperatures continuously up to 250 °C and for short intervals up to 300 °C.
Specifikationer
  • Ø utv.:
    18 mm
  • Ø inr.:
    15 mm
  • Typ:
    cylindriska
  • Kapacitet:
    15 ml
  • Längd:
    100 mm