Orders LinkContactUsLinkComponent
Slot samplers
Provtagare med öppningar, standard, med flaskhållare, 1000 mm, 4, 25 mm, 190 ml
Katalog # SAMP1210B-1000
Leverantör:   Sampling Systems
Slot samplers
Katalog # SAMP1210B-1000
Leverantör:  Sampling Systems
Slot samplers
Slot samplers
Provtagare med öppningar, standard, med flaskhållare, 1000 mm, 4, 25 mm, 190 ml
Price
12 150,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These all layer samplers have a robust all stainless steel construction and are suitable for sampling free flowing powders, granules and even slightly cohesive powders.
  • Multilevel samplers
  • Cross section type
  • With or without bottle holder
For taking a large volume, cross sectional sample from a container.
 : Sample collecting bottles (for use with the sampler with bottle holder) as well as cleaning brushes can be ordered separately.
Specifikationer
  • Ø:
    25 mm
  • Volym:
    190 ml
  • Beskrivning:
    Provtagare med öppningar, standard, med flaskhållare
  • Längd:
    1000 mm
  • Seq:
    04
  • Kammare:
    4
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Material
    Tillgänglighet
    Price
  • Provtagningsflaska, HDPE, 250 ml
    Provtagningsflaska, HDPE, 250 ml
    SAMP8165A-250
    250 ml
    HDPE
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 84,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Borstmaterial
    Borsthuvud Ø
    Handle material
    Tillgänglighet
    Price
  • 300-0513
    Nylon
    7 - 14 mm
    Wire
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 610,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Borstmaterial
    Borsthuvud Ø
    Handle material
    Tillgänglighet
    Price
  • 300-0514
    Nylon
    7 - 14 mm
    Wire
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 735,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Borstmaterial
    Borsthuvud Ø
    Handle material
    Tillgänglighet
    Price
  • 300-0515
    Nylon
    7 - 14 mm
    Wire
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 855,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Borstmaterial
    Borsthuvud Ø
    Handle material
    Tillgänglighet
    Price
  • 300-0492
    Nylon
    15 - 30 mm
    Wire
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 610,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Borstmaterial
    Borsthuvud Ø
    Handle material
    Tillgänglighet
    Price
  • 300-0516
    Nylon
    7 - 14 mm
    Wire
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 490,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Borstmaterial
    Borsthuvud Ø
    Handle material
    Tillgänglighet
    Price
  • 300-0494
    Nylon
    15 - 30 mm
    Wire
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 855,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Borstmaterial
    Borsthuvud Ø
    Handle material
    Tillgänglighet
    Price
  • 300-0493
    Nylon
    15 - 30 mm
    Wire
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 735,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Borstmaterial
    Borsthuvud Ø
    Handle material
    Tillgänglighet
    Price
  • 300-0495
    Nylon
    15 - 30 mm
    Wire
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 490,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Borstmaterial
    Borsthuvud Ø
    Handle material
    Tillgänglighet
    Price
  • 300-0496
    Nylon
    30 - 45 mm
    Wire
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 610,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Borstmaterial
    Borsthuvud Ø
    Handle material
    Tillgänglighet
    Price
  • 300-0497
    Nylon
    30 - 45 mm
    Wire
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 735,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Borstmaterial
    Borsthuvud Ø
    Handle material
    Tillgänglighet
    Price
  • 300-0498
    Nylon
    30 - 45 mm
    Wire
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 855,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Borstmaterial
    Borsthuvud Ø
    Handle material
    Tillgänglighet
    Price
  • 300-0499
    Nylon
    30 - 45 mm
    Wire
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 490,00 kr