Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solutions
Buffer solution, 13,00, ±0,05, 25 °C, Plastic bottle, 1 L
  REGE113025
 :   REAGECON
Buffer solutions
  REGE113025
 :  REAGECON
 :  
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 13,00, ±0,05, 25 °C, Plastic bottle, 1 L
 :  
660,00 kr
1 * 1 L
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Referenstemperatur:
    25 °C
  • Beskrivning:
    Buffer solution
  • pH noggrannhet:
    ±0,05
  • pH-värde:
    13,00