Screw thread vials
10,00 ml, Flat bottom, 22×50 mm, Glas, Klar, Nej, Screw, 18-400
Leverantör: DELTALAB
Gå till:
Product Details & Documents
These flat bottom screw thread vials are made of ultra clear borosilicate glass.
- Fully autoclavable
Beställningsinformation: Caps are supplied separately.
Förpackning: Supplied in trays individually shrink-wrapped.
Documents
Certificates
Sök efter LOT-nummerSpecifikationer
- Med lock:Nej
- Lock storlek:18-400
- Diam×H:22×50 mm
- Kapacitet:10,00 ml
- Färg:Klar
- Material:Glas
- Seq:02
- Typ av lock:Screw
- Botten:Flat bottom