Orders LinkContactUsLinkComponent
Dapson 98%
Dapson 98%
Glass bottle for solids, 100 g
Katalog # A18976.22
Irriterande
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Dapson 98%
Katalog # A18976.22
CAS-nummer:  80-08-0
Dapson 98%
Dapson 98%
Glass bottle for solids, 100 g
CAS-nummer:  80-08-0
Price
1 025,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 80-08-0 Molecular Formula: C12H12N2O2S Formula Weight: 248.30 Odour: Odourless Melting Point: 175-178° Beilstein Reference: 788055 Merck Reference: 14,2822 MDL No.: MFCD00007887
Synonymer:  4,4'-Diaminodifenylsulfon
  • CAS-nummer:80-08-0
  • Formel:C₁₂H₁₂N₂O₂S
  • MDL-nummer:MFCD00007887
  • Molecular Weight:248.31 g/mol
  • Merck Index:14,2822
  • Smält Pt:175…178 °C
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:201-248-4
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    100 g