Orders LinkContactUsLinkComponent
Murexide
Murexide
Glass bottle for solids, 250 g
Katalog # A17540.30
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Murexide
Katalog # A17540.30
CAS-nummer:  3051-09-0
Murexide
Murexide
Glass bottle for solids, 250 g
CAS-nummer:  3051-09-0
Price
13 150,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 250 g
Product Details & Documents
CAS No.: 3051-09-0 Molecular Formula: C8H8N6O6 Formula Weight: 284.19 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3582175 Merck Reference: 14,6306 MDL No.: MFCD00012777
Synonymer:  Ammonium purpurate, Murexide triturate, Ammonium 5-(2,4,6-trioxoperhydropyrimidin-5-ylideneamino)barbiturate, Purpuric acid ammonium salt
  • CAS-nummer:3051-09-0
  • Formel:C₈H₈N₆O₆
  • MDL-nummer:MFCD00012777
  • Molecular Weight:284.19 g/mol
  • Merck Index:14,6306
  • Smält Pt:>300 °C
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:221-266-6
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    250 g