Orders LinkContactUsLinkComponent
(±)-2-Octanol ≥98%
(±)-2-Octanol ≥98%
Glass bottle, 100 mL
Katalog # A16985.AE
Irriterande
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
(±)-2-Octanol ≥98%
Katalog # A16985.AE
CAS-nummer:  123-96-6
(±)-2-Octanol ≥98%
(±)-2-Octanol ≥98%
Glass bottle, 100 mL
CAS-nummer:  123-96-6
Price
590,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 mL
Produktdetaljer och dokument
Purity: 98% CAS No.: 123-96-6 Molecular Formula: C8H18O Formula Weight: 130.23 Flash Point: 76°(169°F) Refractive Index: 1.4260 Odour: Pleasant Melting Point: -38° Boiling Point: 179-180° Beilstein Reference: 1719325 Merck Reference: 14,6752 MDL No.: MFCD00004591
Synonymer:  (±)-2-Hydroxy octane, 2-Capryl alcohol, (±)-Methyl hexyl carbinol, (±)-Hexyl methyl carbinol, DL-2-Octanol, Octan-2-ol
  • CAS-nummer:123-96-6
  • Formel:C₈H₁₈O
  • MDL-nummer:MFCD00004591
  • Molecular Weight:130.23 g/mol
  • Merck Index:14,6752
  • Kokande Pt:179…180 °C
  • Smält Pt:–38 °C
  • Densitet:0,819
  • Flash Pt:76 °C (169 °F)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:204-667-0
  • FN:1987
  • ADR:3,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    100 mL
Specifikationer