Orders LinkContactUsLinkComponent
Fluorbensen ≥99%
Fluorbensen ≥99%
Glass bottle for solids, 1.000 g
Katalog # A14384.0B
Brännbar
Irriterande
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Fluorbensen ≥99%
Katalog # A14384.0B
CAS-nummer:  462-06-6
Fluorbensen ≥99%
Fluorbensen ≥99%
Glass bottle for solids, 1.000 g
CAS-nummer:  462-06-6
Price
2 450,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1.000 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 462-06-6 Molecular Formula: C6H5F Formula Weight: 96.10 Flash Point: -15°(-5°F) Refractive Index: 1.4660 Odour: Aromatic Melting Point: -42° Boiling Point: 84-85° Beilstein Reference: 1236623 Merck Reference: 14,4170 UN No.: 2387 MDL No.: MFCD00000280
Synonymer:  Phenylfluoride
  • CAS-nummer:462-06-6
  • Formel:C₆H₅F
  • MDL-nummer:MFCD00000280
  • Molecular Weight:96.1 g/mol
  • Merck Index:14,4170
  • Kokande Pt:84…85 °C
  • Smält Pt:–42 °C
  • Densitet:1,025
  • Flash Pt:–15 °C (5 °F)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:207-321-7
  • FN:2387
  • ADR:3,II
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    1.000 g