Orders LinkContactUsLinkComponent
N,N-Dimetylformamid ≥99%
N,N-Dimetylformamid ≥99%
Glass bottle, 10.000 mL
Katalog # A13547.0D
Hälsa
Brännbar
Irriterande
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
N,N-Dimetylformamid ≥99%
Katalog # A13547.0D
CAS-nummer:  68-12-2
N,N-Dimetylformamid ≥99%
N,N-Dimetylformamid ≥99%
Glass bottle, 10.000 mL
CAS-nummer:  68-12-2
Price
4 925,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 10.000 mL
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 68-12-2 Molecular Formula: HCON(CH3)2 Formula Weight: 73.09 Flash Point: 57°(135°F) Refractive Index: 1.4310 Odour: Amine-like pH: 7 Melting Point: -61° Boiling Point: 153° Beilstein Reference: 605365 Merck Reference: 14,3243 UN No.: 2265 MDL No.: MFCD00003284
Synonymer:  DMF
  • CAS-nummer:68-12-2
  • Formel:HCON(CH₃)₂
  • MDL-nummer:MFCD00003284
  • Molecular Weight:73.09 g/mol
  • Merck Index:14,3243
  • Kokande Pt:153 °C
  • Smält Pt:–61 °C
  • Densitet:0,944
  • Flash Pt:57 °C (135 °F)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:200-679-5
  • FN:2265
  • ADR:3,III
  • REACH:01-2119475605-32
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    10.000 mL